Drukuj
3-Hydroksy-4-nitrobenzaldehyd 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
168560010 168560100
ACRO168560010EA 220 PLN
ACRO168560010 ACRO168560100
3-Hydroksy-4-nitrobenzaldehyd 97%
3-Hydroksy-4-nitrobenzaldehyd
Formuła: C₇H₅NO₄
Temp. topnienia: 131…134 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007109
Numer CAS: 704-13-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 130 to 135 °C
GC ≥96.0 %