Drukuj
3-Piperydynometanol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-(Hydroxymethyl)piperidine
168040050 168040250 168041000
ACRO168040050EA 139 PLN
ACRO168040050 ACRO168040250 ACRO168041000
3-Piperydynometanol 98%
3-Piperydynometanol
Formuła: C₆H₁₃NO
Temp. Wrzenia: 236 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 58…62 °C
Gęstość: 1,02 g/cm³
Temp. Zapłonu: >112 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005997
Numer CAS: 4606-65-9
Jednostka: 3263
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 56 to 63 °C
GC ≥97.5 %
Iron (Fe) ≤0.01 %