Drukuj
Lactobionic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
167110250 167111000
ACRO167110250EA 460 PLN
ACRO167110250 ACRO167111000
Lactobionic acid 97%
Lactobionic acid
Formuła: C₁₂H₂₂O₁₂
Temp. topnienia: 113…118 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00078147
Numer CAS: 96-82-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤5 %
Heavy metals ≤10 ppm
Sulfated ash ≤0.1 %
Specific optical rotation +22.8° to +28.8° (20°C, 589 nm) (c=10, water) (after 4 h)
Titration with NaOH ≥96.0 %
Chloride (Cl) ≤400 ppm
Sulfate (SO4) ≤400 ppm
Arsenic (As) ≤2 ppm
Calcium (Ca) ≤500 ppm
Iron (Fe) ≤80 ppm