Drukuj
1-Hydroksyizochinolina 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Isocarbostyril, 1-Hydroxyisoquinoline
166460010 166460050
ACRO166460010EA 350 PLN
ACRO166460010 ACRO166460050
1-Hydroksyizochinolina 98%
1-Hydroksyizochinolina
Formuła: C₉H₇NO
Temp. topnienia: 211…214 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006899
Numer CAS: 491-30-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 210 to 215 °C
HPLC ≥97.5 %