Drukuj
9-BBN monomer 0.5 M in THF, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
165811000 165818000
165811000.EA 470 PLN
165811000. 165818000.
9-BBN monomer 0.5 M in THF, AcroSeal®
9-BBN monomer
Formuła: C₈H₁₅B
Gęstość: 0,884 g/cm³
Temp. Zapłonu: –17 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00074742
Numer CAS: 280-64-8
Jednostka: 3399
ADR: 4.3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to yellow Liquid (solution under an inert atmosphere)
Strength 0.45 to 0.55 M (calc. molarity of 9-BBN based on active hydrogen)