Drukuj
Triethoxysilane 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
164810100 164810500 164812500
ACRO164810100EA 319 PLN
ACRO164810100 ACRO164810500 ACRO164812500
Triethoxysilane 95%
Triethoxysilane
Formuła: C₆H₁₆O₃Si
Temp. Wrzenia: 134…135 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –170 °C
Gęstość: 0,89 g/cm³
Temp. Zapłonu: 26 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009061
Numer CAS: 998-30-1
Jednostka: 3489
ADR: 6.1,I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3770 to 1.3790 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %