Drukuj
Potassium-tert-pentyloxide 14% (w/w) 0.9 M in cyclohexane, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
164721000 164728000
164721000.EA 253 PLN
164721000. 164728000.
Potassium-tert-pentyloxide 14% (w/w) 0.9 M in cyclohexane, AcroSeal®
Potassium-tert-pentyloxide
Formuła: C₅H₁₁KO
Gęstość: 0,82 g/cm³
Temp. Zapłonu: –18 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064808
Numer CAS: 41233-93-6
Jednostka: 2924
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to yellow Solution
Titration with HClO4 0.85 to 1.10 M
HPLC ≥95.0 %