Drukuj
Ethyl-4-chloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Ethyl 4-chloro-2-methylthio-5-pyrimidinecarboxylate, Ethyl 4-chloro-2-(methylsulphanyl)pyrimidine-5-carboxylate, Ethyl 4-chloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate
163750250 163751000
ACRO163750250EA 784 PLN
ACRO163750250 ACRO163751000
Ethyl-4-chloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate 98%
Ethyl-4-chloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate
Formuła: C₈H₉ClN₂O₂S
Temp. topnienia: 60…63 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006085
Numer CAS: 5909-24-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 59 to 64 °C
GC ≥97.5 %