Drukuj
2,3-Dimetylo-1,3-butadien 98% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Stabilizacja: stabilised w BHT/Ionol
163430050 163430250 163431000
ACRO163430050EA 204 PLN
ACRO163430050 ACRO163430250 ACRO163431000
2,3-Dimetylo-1,3-butadien 98% stabilised
2,3-Dimetylo-1,3-butadien
Formuła: C₆H₁₀
Temp. Wrzenia: 68…69 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –76 °C
Gęstość: 0,726 g/cm³
Temp. Zapłonu: –20 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00008595
Numer CAS: 513-81-5
Jednostka: 3295
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4370 to 1.4400 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer 100 ppm BHT