Drukuj
Acetal dietylowy N,N-dimetyloformamidu 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
162080100 162080500
ACRO162080100EA 195 PLN
ACRO162080100 ACRO162080500
Acetal dietylowy N,N-dimetyloformamidu 95%
Acetal dietylowy N,N-dimetyloformamidu
Formuła: C₇H₁₇NO₂
Temp. Wrzenia: 128…130 °C (760 mmHg)
Gęstość: 0,859 g/cm³
Temp. Zapłonu: 28 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009227
Numer CAS: 1188-33-6
Jednostka: 1993
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3990 to 1.4010 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %