Drukuj
2-Amino-4-methoxybenzothiazole 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Methoxybenzothiazol-2-ylamine
160350010 160350050 160350250
ACRO160350010EA 229 PLN
ACRO160350010 ACRO160350050 ACRO160350250
2-Amino-4-methoxybenzothiazole 97%
2-Amino-4-methoxybenzothiazole
Formuła: C₈H₈N₂OS
Temp. Wrzenia: 335 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 153…155 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005792
Numer CAS: 5464-79-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 150 to 153 °C
GC ≥96.0 %