Drukuj
Sulphur trioxide trimethylamine complex 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
159350250 159351000 159355000
ACRO159350250EA 197 PLN
ACRO159350250 ACRO159351000 ACRO159355000
Sulphur trioxide trimethylamine complex 95%
Sulphur trioxide trimethylamine complex
Formuła: C₃H₉NO₃S
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012421
Numer CAS: 3162-58-1
Jednostka: 3261
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥94 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Magnesium (Mg) ≤0.01 %
Potassium (K) ≤0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
Insoluble matter ≤0.02 %