Drukuj
Kwas 4-nitroantranilowy 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Amino-4-nitrobenzoic acid
156980050 156980250
ACRO156980050EA 1350 PLN
ACRO156980050 ACRO156980250
Kwas 4-nitroantranilowy 97%
Kwas 4-nitroantranilowy
Formuła: C₇H₆N₂O₄
Temp. topnienia: 268…269 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007262
Numer CAS: 619-17-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Orange Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure