Drukuj
Dietoksyoctan etylu 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Diethoxyacetic ethyl ester
156070250 156071000
ACRO156070250EA 266 PLN
ACRO156070250 ACRO156071000
Dietoksyoctan etylu 98%
Dietoksyoctan etylu
Formuła: C₈H₁₆O₄
MW: 176.21 g/mol
Temp. Wrzenia: 198…200 °C (761 mmHg)
Gęstość: 0.989 g/cm³
Temp. Zapłonu: 85 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009231
Numer CAS: 6065-82-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4100 to 1.4120 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Sulfur compounds (as S) ≤0.005 %
Water soluble titr. acid ≤0.0003 meg/g
Thiophene Passes test