Drukuj
N,N'-Dietyloetylenodiamina 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
155520050 155520250
ACRO155520050EA 199 PLN
ACRO155520050 ACRO155520250
N,N'-Dietyloetylenodiamina 95%
N,N'-Dietyloetylenodiamina
Formuła: C₆H₁₆N₂
Temp. Wrzenia: 152…154 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –11 °C
Gęstość: 0,811 g/cm³
Temp. Zapłonu: 33 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009033
Numer CAS: 111-74-0
Jednostka: 2685
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4315 to 1.4335 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure