Drukuj
2,6-Dimethylmorpholine 97% (mixture of isomers)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
155340250 155341000
ACRO155340250EA 510 PLN
ACRO155340250 ACRO155341000
2,6-Dimethylmorpholine 97% (mixture of isomers)
2,6-Dimethylmorpholine
Formuła: C₆H₁₃NO
Temp. Wrzenia: 147 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –85 °C
Gęstość: 0,935 g/cm³
Temp. Zapłonu: 48 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005973
Numer CAS: 141-91-3
Jednostka: 2920
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4435 to 1.4485 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 % (mixture of isomers)
NMR (1H-NMR) Consistent with structure