Drukuj
α,α'-Dibromo-m-ksylen 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1,3-Bis(bromomethyl)benzene, m-Xylylene dibromide
155050050 155050250
ACRO155050050EA 354 PLN
ACRO155050050 ACRO155050250
α,α'-Dibromo-m-ksylen 97%
α,α'-Dibromo-m-ksylen
Formuła: C₈H₈Br₂
MW: 263.96 g/mol
Temp. Wrzenia: 135…140 °C (20 mmHg)
Temp. topnienia: 75…77 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000178
Numer CAS: 626-15-3
Jednostka: 2928
ADR: 6.1 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to brown Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 74 to 77 °C
HPLC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure