Drukuj
4-Butyloanilina 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-Butylbenzenamine
150650250 150651000 150655000
ACRO150650250EA 154 PLN
ACRO150650250 ACRO150651000 ACRO150655000
4-Butyloanilina 97%
4-Butyloanilina
Formuła: C₁₀H₁₅N
Temp. Wrzenia: 133…134 °C (14 mmHg)
Temp. topnienia: –14 °C
Gęstość: 0,945 g/cm³
Temp. Zapłonu: 101 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007925
Numer CAS: 104-13-2
Jednostka: 2735
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5340 to 1.5360 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %