Drukuj
Cyclohexanecarboxaldehyde 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
148670250 148671000
ACRO148670250EA 333 PLN
ACRO148670250 ACRO148671000
Cyclohexanecarboxaldehyde 97%
Cyclohexanecarboxaldehyde
Formuła: C₇H₁₂O
Temp. Wrzenia: 161…163 °C (760 mmHg)
Gęstość: 0,926 g/cm³
Temp. Zapłonu: 41 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001457
Numer CAS: 2043-61-0
Jednostka: 1989
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light pink Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4490 to 1.4520 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %