Drukuj
2-Chloro-6-nitrobenzaldehyde 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
147750010 147750050
ACRO147750010EA 316 PLN
ACRO147750010 ACRO147750050
2-Chloro-6-nitrobenzaldehyde 98%
2-Chloro-6-nitrobenzaldehyde
Formuła: C₇H₄ClNO₃
Temp. topnienia: 69…72 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007204
Numer CAS: 6361-22-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 73 °C
GC ≥97.5 %
NMR consistent with structure