Drukuj
ω-Bromo-2-metoksyacetofenon 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
146270010 146270050 146270250
ACRO146270010EA 189 PLN
ACRO146270010 ACRO146270050 ACRO146270250
ω-Bromo-2-metoksyacetofenon 98%
ω-Bromo-2-metoksyacetofenon
Formuła: C₉H₉BrO₂
Temp. Wrzenia: 130 °C (1 mmHg)
Temp. topnienia: 43…45 °C
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000196
Numer CAS: 31949-21-0
Jednostka: 3261
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to brown Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 42 to 47 °C
GC ≥97.5 %