Drukuj
Fluorek potasu 99.99% (trace metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
146000050 146000250
ACRO146000050EA 475 PLN
ACRO146000050 ACRO146000250
Fluorek potasu 99.99% (trace metals basis)
Fluorek potasu
Formuła: KF
MW: 58.1 g/mol
Temp. Wrzenia: 1505
Temp. topnienia: 860
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011398
Numer CAS: 7789-23-3
Jednostka: 1812
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,07714
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder and/or chunks
Total trace metal impurities ≤100 ppm
GC ≥96.0 %