Drukuj
3-Methoxy-1-propanol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Trimethylene glycol monomethyl ether
137150100 137150500
ACRO137150100EA 327 PLN
ACRO137150100 ACRO137150500
3-Methoxy-1-propanol 98%
3-Methoxy-1-propanol
Formuła: C₄H₁₀O₂
Temp. Wrzenia: 149…150 °C (760 mmHg)
Gęstość: 0,942 g/cm³
Temp. Zapłonu: 38 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00039550
Numer CAS: 1589-49-7
Jednostka: 1987
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4120 to 1.4140 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation +8° to +11° (20°C, 589 nm) (c=1,CH3OH)