Drukuj
2-Chloroquinoxaline 97%
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
ACRO136190050EA 461 PLN
ACRO136190050 ACRO136190010
2-Chloroquinoxaline 97%
2-Chloroquinoxaline
Formuła: C₈H₅ClN₂
MW: 164,5917 g/mol
Temp. Wrzenia: 100 °C (1,4 mmHg)
Temp. topnienia: 48…50 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00043907
Numer CAS: 1448-87-9
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to grey to brown Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 47 to 51 °C
HPLC ≥96.0 %