Drukuj
węgiel aktywny, NORIT® A SUPRA
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Carbon activated, Activated carbon, Activated charcoal
134342500 134340010
ACRO134342500EA 388 PLN
ACRO134342500 ACRO134340010
węgiel aktywny, NORIT® A SUPRA
węgiel aktywny
Formuła: C
MW: 12.01 g/mol
Temp. topnienia: 3652 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00133992
Numer CAS: 7440-44-0
Klasyfikacja Merck : 13,01818
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Black Powder
Loss on drying ≤15 %
Sulfated ash ≤5 %
Additional info fluorescent substances passes test
Acidity/alkalinity passes test
Copper (Cu) ≤25 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm
Zinc (Zn) ≤25 ppm
Acid soluble substances ≤3 %
Alcohol soluble substances ≤0.5 %