Drukuj
3-Aminoisoxazole 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
133530050 133530250
ACRO133530050EA 644 PLN
ACRO133530050 ACRO133530250
3-Aminoisoxazole 95%
3-Aminoisoxazole
Formuła: C₃H₄N₂O
Temp. Wrzenia: 226…228 °C (760 mmHg)
Gęstość: 1,38 g/cm³
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00038814
Numer CAS: 1750-42-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5090 to 1.5120 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %