Drukuj
Stigmasterol 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
132760050 132760250
ACRO132760050EA 1080 PLN
ACRO132760050 ACRO132760250
Stigmasterol 95%
Stigmasterol
Formuła: C₂₉H₄₈O
Temp. topnienia: 161…170 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00003630
Numer CAS: 83-48-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 161 to 170 °C
Loss on drying ≤1 %
GC ≥94 %
Specific optical rotation -48° to -52° (20 °C, 589 nm) (c=2, CHCl3)