Drukuj
Reserpine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
132280050 132280010
ACRO132280050EA 1080 PLN
ACRO132280050 ACRO132280010
Reserpine 98%
Reserpine
Formuła: C₃₃H₄₀N₂O₉
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005091
Numer CAS: 50-55-5
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (60°C, 3 hrs)
Sulfated ash ≤0.1 %
HPLC ≥97.5 % (on dried basis)