Drukuj
2-Fenylopirydyna 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
130900250 130900050
ACRO130900250EA 808 PLN
ACRO130900250 ACRO130900050
2-Fenylopirydyna 97%
2-Fenylopirydyna
Formuła: C₁₁H₉N
MW: 155.2 g/mol
Temp. Wrzenia: 268…270 °C (760 mmHg)
Gęstość: 1.086 g/cm³
Temp. Zapłonu: 110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006280
Numer CAS: 1008-89-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6220 to 1.6260 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Residue after evaporation ≤0.001 %