Drukuj
9-Phenanthrenecarbaldehyde
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
130110010 130110050
ACRO130110010EA 177 PLN
ACRO130110010 ACRO130110050
9-Phenanthrenecarbaldehyde
9-Phenanthrenecarbaldehyde
Formuła: C₁₅H₁₀O
Temp. topnienia: 100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001175
Numer CAS: 4707-71-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 99 to 103 °C
HPLC ≥96.0 %
UV at 260 nm A: ≤0.02
Titration after Ion exchange ≥99.0 % (on dry substance)
Membrane filtration test (on 0.5 M soln.) Passes test
Suitability (HPLC gradient) Passes test