Drukuj
błękit nitrotetrazolinowy hydrat 90%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 5,5'-Diphenyl-3,3'-bis(4-nitrophenyl)-2,2'-(3,3'-dimethoxybiphenyl-4,4'-ylene)ditetrazolium dichloride
128590010 128590050
ACRO128590010EA 1220 PLN
ACRO128590010 ACRO128590050
błękit nitrotetrazolinowy hydrat 90%
błękit nitrotetrazolinowy hydrat
Formuła: C₄₀H₃₀Cl₂N₁₀O₆·H₂O·CH₄O
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00150013
Numer CAS: 298-83-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤10 % (105°C)
Sulfated ash ≤0.1 %
HPLC ≥88 %