Drukuj
Chlorek 2-nitrobenzenosulfonylu 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Nitrobenzene-1-sulphonyl chloride
128430250 128431000
ACRO128430250EA 227 PLN
ACRO128430250 ACRO128431000
Chlorek 2-nitrobenzenosulfonylu 97%
Chlorek 2-nitrobenzenosulfonylu
Formuła: C₆H₄ClNO₄S
Temp. topnienia: 63…67 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007430
Numer CAS: 1694-92-4
Jednostka: 3261
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to cream to yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 70 °C
GC ≥96.0 %
Enantiomeric excess ≥99.0 %
Specific optical rotation +53° to +59° (20 °C, 589 nm) (c=1, CHCl3)