Drukuj
3-Metylo-2-pentanon 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
127380050 127380250
ACRO127380050EA 316 PLN
ACRO127380050 ACRO127380250
3-Metylo-2-pentanon 99%
3-Metylo-2-pentanon
Formuła: C₆H₁₂O
Temp. Wrzenia: 118 °C (758 mmHg)
Gęstość: 0,81 g/cm³
Temp. Zapłonu: 12 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009336
Numer CAS: 565-61-7
Jednostka: 1224
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
HPLC ≥96.0 %