Drukuj
2-Metylotioanilina 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-(Methylmercapto)aniline
127110050 127110250
ACRO127110050EA 198 PLN
ACRO127110050 ACRO127110250
2-Metylotioanilina 97%
2-Metylotioanilina
Formuła: C₇H₉NS
Temp. Wrzenia: 234 °C (760 mmHg)
Gęstość: 1,111 g/cm³
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007708
Numer CAS: 2987-53-3
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
Water ≤0.06 %