Drukuj
Methyl-5-chloro-5-oxovalerate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
126540100 126540500
ACRO126540100EA 305 PLN
ACRO126540100 ACRO126540500
Methyl-5-chloro-5-oxovalerate 98%
Methyl-5-chloro-5-oxovalerate
Formuła: C₆H₉ClO₃
Temp. Wrzenia: 110 °C (17 mmHg)
Gęstość: 1,191 g/cm³
Temp. Zapłonu: 82 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000756
Numer CAS: 1501-26-4
Jednostka: 3265
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4440 to 1.4470 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %