Drukuj
Methoxyacetonitrile 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
125660050 125660250 125661000
ACRO125660050EA 367 PLN
ACRO125660050 ACRO125660250 ACRO125661000
Methoxyacetonitrile 98%
Methoxyacetonitrile
Formuła: C₃H₅NO
Temp. Wrzenia: 118…119 °C (731 mmHg)
Gęstość: 0,95 g/cm³
Temp. Zapłonu: 31 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001892
Numer CAS: 1738-36-9
Jednostka: 1993
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3800 to 1.3830 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %