Drukuj
Siarczan(VI) sodu dekahydrat, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
125010010 125010025 125010250 125012500
ACRO125010010EA 267 PLN
ACRO125010010 ACRO125010025 ACRO125010250 ACRO125012500
Siarczan(VI) sodu dekahydrat, extra pure
Siarczan(VI) sodu dekahydrat
Formuła: Na₂SO₄·10H₂O
MW: 322.2 g/mol
Temp. Wrzenia: 1429
Temp. topnienia: 884 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149189
Numer CAS: 7727-73-3
Klasyfikacja Merck : 13,08755
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder or crystals
pH 5.2 to 9.2 (5% solution)
Titration after Ion exchange ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤0.02 %
Calcium (Ca) ≤0.01 %
Iron (Fe) ≤0.005 %
Potassium (K) ≤0.01 %