Drukuj
Kwasny siarczan sodu hydrat 99% do analizy
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Sodium bisulphate monohydrate
125000025 125000100 125005000
ACRO125000025EA 808 PLN
ACRO125000025 ACRO125000100 ACRO125005000
Kwasny siarczan sodu hydrat 99% do analizy
Kwasny siarczan sodu hydrat
Formuła: NaHSO₄·H₂O
Temp. topnienia: 58 °C
Gęstość: 2,1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149210
Numer CAS: 10034-88-5
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Adhering crystals
Titration with NaOH ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤0.0005 %
Nitrate (NO3) ≤0.001 %
Phosphate (PO4) ≤0.001 %
Silicate (as SiO2) ≤0.005 %
Ammonium (NH4) ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
NH4OH precipitate ≤0.005 %