Drukuj
Metanol 99.9%, AcroSeal® dla biochemii
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
124790010 124790025
124790010.EA 275 PLN
124790010. 124790025.
Metanol 99.9%, AcroSeal® dla biochemii
Metanol
Formuła: CH₃OH
Temp. Wrzenia: 64,7 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –98 °C
Gęstość: 0,791 g/cm³
Temp. Zapłonu: 12 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004595
Numer CAS: 67-56-1
Jednostka: 1230
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.05 %
GC ≥99.85 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Titrable acid ≤0.0003 meq/g
Titrable base ≤0.0002 meq/g