Drukuj
β-Nicotinamide adenine dinucleotide hydrate 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Coenzyme I, β-NAD, Diphosphopyridine dinucleotide
124530010 124532500 124530050
ACRO124530010EA 465 PLN
ACRO124530010 ACRO124532500 ACRO124530050
β-Nicotinamide adenine dinucleotide hydrate 98+%
β-Nicotinamide adenine dinucleotide hydrate
Formuła: C₂₁H₂₇N₇O₁₄P₂.xH₂O
MW: 663.43 g/mol (anhy)
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00150377
Numer CAS: 53-84-9
Numer WE (dawny EINECS): 200-184-4
Klasyfikacja Merck : 15,6429
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤11 % (K.F.)
Solubility (1 % in water) Clear colorless
UV spectrophotometry ≥98.0 %
Molar absorption coefficient ≥17000 l/(mol.cm) (Lambda max 260 nm, pH 7.5)