Drukuj
Ethyl-2-cyclohexanoneacetate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: ethyl 2-(2-oxocyclohexyl)acetate, (+/-)-2-(ethoxycarbonylmethyl)cyclohexanone, (2-oxo-cyclohexyl)-acetic acid ethyl ester
118320050 118320250
ACRO118320050EA 247 PLN
ACRO118320050 ACRO118320250
Ethyl-2-cyclohexanoneacetate 97%
Ethyl-2-cyclohexanoneacetate
Formuła: C₁₀H₁₆O₃
Gęstość: 1,02 g/cm³
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001638
Numer CAS: 24731-17-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4570 to 1.4590 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
SO4 and SO3 (as SO4) ≤0.1 %
Insoluble matter ≤0.005 %
Nitrogen compounds (as N) ≤0.002 %