Drukuj
Elaidic acid 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
117730010 117730050
ACRO117730010EA 292 PLN
ACRO117730010 ACRO117730050
Elaidic acid 98%
Elaidic acid
Formuła: C₁₈H₃₄O₂
Temp. Wrzenia: 288 °C (100 mmHg)
Temp. topnienia: 43…45 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00063954
Numer CAS: 112-79-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 42 to 44 °C
GC ≥97.5 %
Chloride (Cl) ≤0.5 ppm
Sulfate (SO4) ≤1 ppm
Arsenic (As) ≤0.01 ppm
Iron (Fe) ≤0.2 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤0.2 ppm