Drukuj
Metylofosfonian dimetylu 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
116420050 116420250
ACRO116420050EA 148 PLN
ACRO116420050 ACRO116420250
Metylofosfonian dimetylu 97%
Metylofosfonian dimetylu
Formuła: C₃H₉O₃P
Temp. Wrzenia: 181 °C (760 mmHg)
Gęstość: 1,14 g/cm³
Temp. Zapłonu: 68 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008349
Numer CAS: 756-79-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4120 to 1.4140 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Sulfate (SO4) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤2 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %