Drukuj
4,5-Dimethyl-o-phenylenediamine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4,5-Dimethylbenzene-1,2-diamine, 4,5-Dimethyl-1,2-phenylenediamine, 4,5-Diamino-1,2-dimethylbenzene, 1,2-Diamino-4,5-dimethylbenzene
116610050 116610250
ACRO116610050EA 477 PLN
ACRO116610050 ACRO116610250
4,5-Dimethyl-o-phenylenediamine 98%
4,5-Dimethyl-o-phenylenediamine
Formuła: C₈H₁₂N₂
MW: 136.2 g/mol
Temp. topnienia: 127.2…128.3 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007729
Numer CAS: 3171-45-7
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to orange to brown Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Calcium (Ca) ≤0.05 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Potassium (K) ≤0.03 %
Sodium (Na) ≤0.05 %
Strontium (Sr) ≤0.2 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %
Oxidizing substance (as NO3) ≤0.005 %