Drukuj
Decyloamina 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
111920100 111920500
ACRO111920100EA 311 PLN
ACRO111920100 ACRO111920500
Decyloamina 99%
Decyloamina
Formuła: H₃C(CH₂)₈CH₂NH₂
Temp. Wrzenia: 216…218 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 12…15 °C
Gęstość: 0,787 g/cm³
Temp. Zapłonu: 85 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008149
Numer CAS: 2016-57-1
Jednostka: 2922
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4350 to 1.4370 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %