Drukuj
(R)-Ethyl-2-amino-3-mercaptopropanoate hydrochloride 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
111790250 111791000
ACRO111790250EA 255 PLN
ACRO111790250 ACRO111791000
(R)-Ethyl-2-amino-3-mercaptopropanoate hydrochloride 98%
(R)-Ethyl-2-amino-3-mercaptopropanoate hydrochloride
Formuła: C₅H₁₁NO₂S·HCl
Temp. topnienia: 125…129 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012631
Numer CAS: 868-59-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodimetric ≥97.5 %
Loss on drying ≤0.5 % (40°C, 5 hrs) (vacuum, P2O5)
Sulfated ash ≤0.1 %
UV transmittance ≥98 % (c=2.5, H20, 430 nm) 1 cm cell
Specific optical rotation -9° to -13° (20°C, 589 nm) (c=1, 1M HCl)