2-Cyclohexen-1-ol 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
111230010
111230050
111230100
ACRO111230010EA
314
PLN
ACRO111230010
ACRO111230050
ACRO111230100
2-Cyclohexen-1-ol 95%
2-Cyclohexen-1-ol
Formuła:
C₆H₁₀O Temp. Wrzenia: 164…166 °C (760 mmHg) Gęstość: 0,984 g/cm³ Temp. Zapłonu: 58 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001570 Numer CAS: 822-67-3 Jednostka: 1987 ADR: 3,III |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥94 % |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % |