Drukuj
Cholesterol benzoate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
110200250 110201000
ACRO110200250EA 367 PLN
ACRO110200250 ACRO110201000
Cholesterol benzoate 98%
Cholesterol benzoate
Formuła: C₃₄H₅₀O₂
Temp. topnienia: 149…150 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003635
Numer CAS: 604-32-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Titration RCOCl ≥97.5 %