Drukuj
4-Chloroquinoline 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
110050010 110050050
ACRO110050010EA 466 PLN
ACRO110050010 ACRO110050050
4-Chloroquinoline 99%
4-Chloroquinoline
Formuła: C₉H₆ClN
Temp. Wrzenia: 260…261 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 29…32 °C
Gęstość: 1,25 g/cm³
Temp. Zapłonu: 110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006773
Numer CAS: 611-35-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %