Drukuj
Methyl-4-chloro-4-oxobutanoate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
108401000 108400050 108400250
ACRO108401000EA 1350 PLN
ACRO108401000 ACRO108400050 ACRO108400250
Methyl-4-chloro-4-oxobutanoate 97%
Methyl-4-chloro-4-oxobutanoate
Formuła: C₅H₇ClO₃
Temp. Wrzenia: 58…65 °C (3 mmHg)
Gęstość: 1,232 g/cm³
Temp. Zapłonu: 73 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000750
Numer CAS: 1490-25-1
Jednostka: 3265
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4390 to 1.4410 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %